Stampa…
4-Bromo-2-iodoaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5425-25G OR5425-5G OR5425-1G OR5425-100G
APOSOR5425-25GEA 94.5 EUR
APOSOR5425-25G APOSOR5425-5G APOSOR5425-1G APOSOR5425-100G
4-Bromo-2-iodoaniline
4-Bromo-2-iodoaniline
Formula: C₆H₅BrIN
Peso molecolare: 297,92 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093764
CAS Number: 66416-72-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III