Stampa…
4-Bromo-3-chloroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5424-1G OR5424-5G OR5424-25G OR5424-100G
APOSOR5424-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5424-1G APOSOR5424-5G APOSOR5424-25G APOSOR5424-100G
4-Bromo-3-chloroanisole 98%
4-Bromo-3-chloroanisole
Formula: C₇H₆BrClO
Peso molecolare: 221,48 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00070742
CAS Number: 50638-46-5