Stampa…
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene
OR5423-100G OR5423-500G OR5423-25G
APOSOR5423-100GEA 48.1 EUR
APOSOR5423-100G APOSOR5423-500G APOSOR5423-25G
4-Chloro-3-nitroanisole 95%
4-Chloro-3-nitroanisole
Formula: C₇H₆ClNO₃
Peso molecolare: 187,58 g/mol
Punto di fusione: 41…45 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007077
CAS Number: 10298-80-3
EINECS: 233-674-1