Stampa…
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-Chlorothiophen-2-yl)boronic acid, 5-Chloro-2-thienylboronic acid, 5-Chlorothiophene-2-boronic acid
OR5421-25G OR5421-5G
APOSOR5421-25GEA 98.6 EUR
APOSOR5421-25G APOSOR5421-5G
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
5-Chloro-2-thiopheneboronic acid
Formula: C₄H₄BClO₂S
Punto di fusione: 136…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00236030
CAS Number: 162607-18-3