Stampa…
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Fornitore: Apollo Scientific
OR5417-50G OR5417-100G
APOSOR5417-50GEA 227 EUR
APOSOR5417-50G APOSOR5417-100G
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Tetrabutylammonium tetrahydroborate
Formula: C₁₆H₄₀BN
Punto di fusione: 126…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012035
CAS Number: 33725-74-5
UN: 3131
ADR: 4.3+8,II