Sulphur trioxide trimethylamine complex 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₉NO₃S Punto di fusione: 232 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012421 CAS Number: 3162-58-1 EINECS: 221-614-7 UN: 3261 ADR: 8,II |