Stampa…
2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5412-1G OR5412-25G OR5412-5G
APOSOR5412-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5412-1G APOSOR5412-25G APOSOR5412-5G
2-Acetyl-4-bromothiophene 97%
2-Acetyl-4-bromothiophene
Formula: C₆H₅BrOS
Peso molecolare: 205,08 g/mol
Punto di ebollizione: 68…70 °C/0,2mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01566552
CAS Number: 7209-11-2