Stampa…
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(4-Aminophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
OR54116-1G OR54116-5G OR54116-250MG
APOSOR54116-1GEA 277 EUR
APOSOR54116-1G APOSOR54116-5G APOSOR54116-250MG
N-(4-Aminophenyl)maleimide
N-(4-Aminophenyl)maleimide
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Peso molecolare: 188,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051191
CAS Number: 29753-26-2