Stampa…
3-Biphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5411-1G OR5411-25G OR5411-5G
APOSOR5411-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5411-1G APOSOR5411-25G APOSOR5411-5G
3-Biphenylboronic acid
3-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Punto di fusione: 206…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01318102
CAS Number: 5122-95-2