Stampa…
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid, N-BOC-4-Piperidinecarboxylic acid, Boc-Inp-OH, 1-Boc-isonipecotic acid
OR5410-25G OR5410-100G OR5410-5G
APOSOR5410-25GEA 23.4 EUR
APOSOR5410-25G APOSOR5410-100G APOSOR5410-5G
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid 98%
1-Boc-piperidine-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,3 g/mol
Punto di fusione: 148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00076999
CAS Number: 84358-13-4