Stampa…
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid, 1-n-boc-2-piperidinecarboxylic acid, N-BOC-2-Piperidinecarboxylic acid
OR5408-100G OR5408-500G
APOSOR5408-100GEA 147 EUR
APOSOR5408-100G APOSOR5408-500G
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Peso molecolare: 229,276 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862877
CAS Number: 98303-20-9