Stampa…
1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5404-100G OR5404-25G OR5404-500G
APOSOR5404-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5404-100G APOSOR5404-25G APOSOR5404-500G
1-Boc-4-hydroxypiperidine 98+%
1-Boc-4-hydroxypiperidine
Formula: C₁₀H₁₉NO₃
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075174
CAS Number: 109384-19-2