Stampa…
1,12-Dibromododecane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5398-100G OR5398-25G OR5398-5G
APOSOR5398-100GEA 93.1 EUR
APOSOR5398-100G APOSOR5398-25G APOSOR5398-5G
1,12-Dibromododecane 98%
1,12-Dibromododecane
Formula: BrH₂C(CH₂)₁₀CH₂Br
Peso molecolare: 328,13 g/mol
Punto di ebollizione: 214…216 °C/15mmHg
Punto di fusione: 37…42 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000226
CAS Number: 3344-70-5