Stampa…
2-Bromophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5397-100G OR5397-25G OR5397-500G
APOSOR5397-100GEA 58 EUR
APOSOR5397-100G APOSOR5397-25G APOSOR5397-500G
2-Bromophenol 98%
2-Bromophenol
Formula: C₆H₅BrO
Punto di ebollizione: 194…195 °C
Punto di fusione: 44380 °C
Densità: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 42 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002146
CAS Number: 95-56-7
EINECS: 202-432-7
UN: 1993
ADR: 3,III