Stampa…
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Benzyl-4-hydroxypiperidine-4-carbonitrile hydrochloride
OR5395-100G OR5395-25G OR5395-5G
APOSOR5395-100GEA 372 EUR
APOSOR5395-100G APOSOR5395-25G APOSOR5395-5G
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride 98%
1-Benzyl-4-cyano-4-hydroxypiperidine hydrochloride
Formula: C₁₃H₁₇ClN₂O
Punto di fusione: 176 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012836
CAS Number: 71617-20-4
EINECS: 275-713-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III