Stampa…
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: DBN, 2,3,4,6,7,8-Hexahydropyrrolo[1,2-a]pyrimidine, 1,5-Diazabicyclo[4.3.0]-5-nonene
OR5394-100G OR5394-1KG OR5394-250G
APOSOR5394-100GEA 102 EUR
APOSOR5394-100G APOSOR5394-1KG APOSOR5394-250G
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene 98%
1,5-Diazobicyclo[4.3.0]-5-nonene
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,19 g/mol
Punto di ebollizione: 95…98 °C/7,5mmHg
Densità: 1,005 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005554
CAS Number: 3001-72-7
EINECS: 221-087-3
UN: 3267
ADR: 8,II