Stampa…
1,4-Nafthochinone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5393-2.5KG OR5393-5KG
APOSOR5393-2.5KGEA 65.4 EUR
APOSOR5393-2.5KG APOSOR5393-5KG
1,4-Nafthochinone 97%
1,4-Nafthochinone
Formula: C₁₀H₆O₂
Punto di fusione: 119…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001676
CAS Number: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I