Stampa…
3-Cyano-4-methylaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-methylbenzonitrile
OR5392-25G OR5392-5G OR5392-1G
APOSOR5392-25GEA 147 EUR
APOSOR5392-25G APOSOR5392-5G APOSOR5392-1G
3-Cyano-4-methylaniline
3-Cyano-4-methylaniline
Formula: C₈H₈N₂
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/22mmHg
Punto di fusione: 88…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017608
CAS Number: 50670-64-9