Stampa…
1,2,4-Trimetilbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Pseudocumene
OR5391-500G OR5391-2KG OR5391-5KG
APOSOR5391-500GEA 33.5 EUR
APOSOR5391-500G APOSOR5391-2KG APOSOR5391-5KG
1,2,4-Trimetilbenzene 98%
1,2,4-Trimetilbenzene
Formula: C₉H₁₂
Punto di ebollizione: 168 °C
Punto di fusione: –44 °C
Densità: 0,876 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 48 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008527
CAS Number: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3,III