Stampa…
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5389-100G OR5389-25G OR5389-250G
APOSOR5389-100GEA 149 EUR
APOSOR5389-100G APOSOR5389-25G APOSOR5389-250G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole 95%
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Formula: C₇H₆N₄S
Punto di fusione: 88…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005289
CAS Number: 6160-65-2