Stampa…
4-Nitrobenzyl chloroformate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Nitrobenzyl carbonochloridate
OR5386-100G OR5386-25G OR5386-5G
APOSOR5386-100GEA 270 EUR
APOSOR5386-100G APOSOR5386-25G APOSOR5386-5G
4-Nitrobenzyl chloroformate 97%
4-Nitrobenzyl chloroformate
Formula: C₈H₆ClNO₄
Peso molecolare: 215.59 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C/9.75mmHg
Punto di fusione: 32…34 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007375
CAS Number: 4457-32-3
EINECS: 224-708-6
UN: 3261
ADR: 8 II