2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR5385-1G
OR5385-5G
APOSOR5385-1GEA
79.9
EUR
APOSOR5385-1G
APOSOR5385-5G
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
2,5-Dichloro-3-thiophenesulphonyl chloride
Formula:
C₄HCl₃O₂S₂ Punto di ebollizione: 256…257 °C Densità: 1,697 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00051665 CAS Number: 56946-83-9 UN: 3265 ADR: 8,II |