Stampa…
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5384-100G OR5384-25G OR5384-5G
APOSOR5384-100GEA 125 EUR
APOSOR5384-100G APOSOR5384-25G APOSOR5384-5G
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
3,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Punto di ebollizione: 85…86 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 30…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051698
CAS Number: 705-21-5
UN: 3261
ADR: 8,II