Stampa…
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5383-5G OR5383-100G OR5383-25G
APOSOR5383-5GEA 14.7 EUR
APOSOR5383-5G APOSOR5383-100G APOSOR5383-25G
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
2,6-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Peso molecolare: 245,51 g/mol
Punto di fusione: 51…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052311
CAS Number: 6579-54-0
UN: 3261
ADR: 8,III