Stampa…
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5381-100G OR5381-25G OR5381-5G
APOSOR5381-100GEA 198 EUR
APOSOR5381-100G APOSOR5381-25G APOSOR5381-5G
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₃Cl₃O₂S
Punto di fusione: 57…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051844
CAS Number: 82417-45-6
UN: 3261
ADR: 8,II