Stampa…
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5380-10G OR5380-25G OR5380-50G
APOSOR5380-10GEA 161 EUR
APOSOR5380-10G APOSOR5380-25G APOSOR5380-50G
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 97%
2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde
Formula: C₁₀H₁₄O₂Si
Peso molecolare: 194,31 g/mol
Punto di ebollizione: 116…118 °C
Densità: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040721
CAS Number: 1078-31-5
EINECS: 214-081-7