Stampa…
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Chlorothiophene-2-sulphonyl chloride
OR5379-25G OR5379-5G
APOSOR5379-25GEA 72.7 EUR
APOSOR5379-25G APOSOR5379-5G
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride 95%
5-Chloro-2-thiophenesulphonyl chloride
Formula: C₄H₂Cl₂O₂S₂
Peso molecolare: 217,1 g/mol
Punto di ebollizione: 112…117 °C/15mmHg
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 1,623 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00051667
CAS Number: 2766-74-7
UN: 3261
ADR: 8,III