Stampa…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
OR5375-25G OR5375-100G OR5375-5G
APOSOR5375-25GEA 43.7 EUR
APOSOR5375-25G APOSOR5375-100G APOSOR5375-5G
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso molecolare: 211,07 g/mol
Punto di ebollizione: 102…104 °C/1mmHg
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 1,499 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051697
CAS Number: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II