4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR5373-100G
OR5373-25G
OR5373-500G
APOSOR5373-100GEA
94.4
EUR
APOSOR5373-100G
APOSOR5373-25G
APOSOR5373-500G
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
4-Bromobenzenesulphonyl chloride
Formula:
C₆H₄BrClO₂S Peso molecolare: 255.52 g/mol Punto di ebollizione: 152…154 °C/26mmHg Punto di fusione: 75…76 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007437 CAS Number: 98-58-8 EINECS: 202-683-2 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 13,01391 |