Stampa…
5,6-Dimethoxyindole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5372-1G OR5372-250MG
APOSOR5372-1GEA 102 EUR
APOSOR5372-1G APOSOR5372-250MG
5,6-Dimethoxyindole 98%
5,6-Dimethoxyindole
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Peso molecolare: 177,2 g/mol
Punto di ebollizione: 198 °C/8mmHg
Punto di fusione: 154…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005675
CAS Number: 14430-23-0