3-Bromobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₄BrClO₂S Punto di ebollizione: 90…91 °C/0,5mmHg Punto di fusione: 30…33 °C Densità: 1,773 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052313 CAS Number: 2905-24-0 UN: 3265 ADR: 8,II |