2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₃H₉NO₂ Punto di ebollizione: 128 °C/0,8mmHg Punto di fusione: 52…56 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051487 CAS Number: 534-03-2 EINECS: 208-584-0 UN: 3259 ADR: 8,III |