Stampa…
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine, 3-((Bis(diisopropylamino)phosphino)oxy)propanenitrile
OR5367-5G OR5367-10G OR5367-1G
APOSOR5367-5GEA 72.7 EUR
APOSOR5367-5G APOSOR5367-10G APOSOR5367-1G
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite 95+%
2-Cyanoethyl-N,N,N',N'-tetraisopropylphosphordiamidite
Formula: C₁₅H₃₂N₃OP
Peso molecolare: 301,41 g/mol
Punto di ebollizione: 100 °C/0,5mmHg
Densità: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 60 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00012213
CAS Number: 102691-36-1
UN: 1993
ADR: 3,III