Stampa…
3,5-Dichloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5363-100G OR5363-25G
APOSOR5363-100GEA 48.1 EUR
APOSOR5363-100G APOSOR5363-25G
3,5-Dichloropyridine 98%
3,5-Dichloropyridine
Formula: C₅H₃Cl₂N
Peso molecolare: 147,99 g/mol
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006376
CAS Number: 2457-47-8
EINECS: 219-537-9