Stampa…
m-Toluidina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5362-250G OR5362-1KG
APOSOR5362-250GEA 87 EUR
APOSOR5362-250G APOSOR5362-1KG
m-Toluidina 99%
m-Toluidina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 203…204 °C
Punto di fusione: –30 °C
Densità: 0,999 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007808
CAS Number: 108-44-1
EINECS: 203-583-1
UN: 1708
ADR: 6.1,II