Stampa…
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5360-100G OR5360-25G
APOSOR5360-100GEA 72.7 EUR
APOSOR5360-100G APOSOR5360-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 98+%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₅H₂₃ClO₂S
Peso molecolare: 302,87 g/mol
Punto di fusione: 94…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007433
CAS Number: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,II