Stampa…
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one, 3,5-Dihydroxysorbic acid d-lactone, 2-hydroxy-6-methyl-pyran-4-one
OR5357-100G OR5357-25G OR5357-500G
APOSOR5357-100GEA 24.8 EUR
APOSOR5357-100G APOSOR5357-25G APOSOR5357-500G
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone 98%
4-Hydroxy-6-methyl-2-pyrone
Formula: C₆H₆O₃
Peso molecolare: 126.11 g/mol
Punto di fusione: 188…190 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006641
CAS Number: 675-10-5
EINECS: 211-619-2