Stampa…
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid, 4-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR5354-100G OR5354-25G OR5354-5G
APOSOR5354-100GEA 108 EUR
APOSOR5354-100G APOSOR5354-25G APOSOR5354-5G
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid 98%
4-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BO₄
Punto di fusione: 197…200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632203
CAS Number: 99768-12-4