Stampa…
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5352-25G OR5352-1G OR5352-5G
APOSOR5352-25GEA 403 EUR
APOSOR5352-25G APOSOR5352-1G APOSOR5352-5G
3-(2-Naphthyl)acrylic acid 98%
3-(2-Naphthyl)acrylic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00209666
CAS Number: 51557-26-7