Stampa…
3-Metilbutanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Isopropyl Methyl Ketone, 3-Methyl-2-butanone
OR5350-1L OR5350-250ML
APOSOR5350-1LEA 139 EUR
APOSOR5350-1L APOSOR5350-250ML
3-Metilbutanone 98%
3-Metilbutanone
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86,13 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C
Punto di fusione: –92 °C
Densità: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008919
CAS Number: 563-80-4
EINECS: 209-264-3
UN: 2397
ADR: 3,II