Stampa…
Acido 3-idrossibenzoico 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5349-100G OR5349-500G OR5349-1KG
APOSOR5349-100GEA 11.8 EUR
APOSOR5349-100G APOSOR5349-500G APOSOR5349-1KG
Acido 3-idrossibenzoico 99%
Acido 3-idrossibenzoico
Formula: C₇H₆O₃
Punto di fusione: 200…203 °C
Flash Pt: 220 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002506
CAS Number: 99-06-9
EINECS: 202-726-5