Stampa…
3,5-Dimetilpiridina 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,5-Dimethylpyridine
OR5347-1KG OR5347-250G OR5347-5KG
APOSOR5347-1KGEA 132 EUR
APOSOR5347-1KG APOSOR5347-250G APOSOR5347-5KG
3,5-Dimetilpiridina 99%
3,5-Dimetilpiridina
Formula: C₇H₉N
Punto di ebollizione: 169…170 °C
Punto di fusione: –7 °C
Densità: 0,941 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 53 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006404
CAS Number: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III