3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5346-1G
OR5346-25G
OR5346-5G
APOSOR5346-1GEA
219
EUR
APOSOR5346-1G
APOSOR5346-25G
APOSOR5346-5G
3,5-Dihydroxybenzonitrile 98%
3,5-Dihydroxybenzonitrile
Formula:
C₇H₅NO₂ Punto di fusione: 185…190 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016453 CAS Number: 19179-36-3 |