Stampa…
3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5345-1G OR5345-5G OR5345-25G
APOSOR5345-1GEA 51 EUR
APOSOR5345-1G APOSOR5345-5G APOSOR5345-25G
3,4-Dibromobenzaldehyde 99%
3,4-Dibromobenzaldehyde
Formula: C₇H₄Br₂O
Peso molecolare: 263,92 g/mol
Punto di fusione: 69…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00236033
CAS Number: 74003-55-7