Stampa…
o-Anisic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxybenzoic acid
OR5344-10KG OR5344-1KG OR5344-5KG
APOSOR5344-10KGEA 754 EUR
APOSOR5344-10KG APOSOR5344-1KG APOSOR5344-5KG
o-Anisic acid 98%
o-Anisic acid
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 200 °C
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002431
CAS Number: 579-75-9