Stampa…
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR5343-100G OR5343-25G
APOSOR5343-100GEA 173 EUR
APOSOR5343-100G APOSOR5343-25G
4-Benzyloxybenzyl alcohol 95+%
4-Benzyloxybenzyl alcohol
Formula: C₁₄H₁₄O₂
Punto di fusione: 86…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004654
CAS Number: 836-43-1