Stampa…
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Pentylbenzene-1-sulphonyl chloride, 4-Amylbenzenesulphonyl chloride, 4-Amylbenzene-1-sulphonyl chloride
OR5342-1G OR5342-25G OR5342-5G
APOSOR5342-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5342-1G APOSOR5342-25G APOSOR5342-5G
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
4-Pentylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₁H₁₅ClO₂S
Punto di fusione: 39…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173759
CAS Number: 73948-18-2
UN: 3261
ADR: 8,II