Stampa…
2-Iodobutane 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5340-100G OR5340-500G
APOSOR5340-100GEA 58 EUR
APOSOR5340-100G APOSOR5340-500G
2-Iodobutane 98%
2-Iodobutane
Formula: C₄H₉I
Punto di ebollizione: 119…120 °C
Punto di fusione: –104 °C
Densità: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001072
CAS Number: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
UN: 2390
ADR: 3,II