Stampa…
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5339-1G OR5339-5G OR5339-10G
APOSOR5339-1GEA 21.9 EUR
APOSOR5339-1G APOSOR5339-5G APOSOR5339-10G
Pyrimidine-5-carboxylic acid 97+%
Pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C5H4N2O2
Punto di fusione: 259…261 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00856162
CAS Number: 4595-61-3
EINECS: 224-994-2