Stampa…
2-Clorotoluene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5337-1KG OR5337-250G OR5337-5KG
APOSOR5337-1KGEA 36.4 EUR
APOSOR5337-1KG APOSOR5337-250G APOSOR5337-5KG
2-Clorotoluene 99%
2-Clorotoluene
Formula: C₇H₇Cl
Punto di ebollizione: 157…159 °C
Punto di fusione: –36 °C
Densità: 1,082 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000562
CAS Number: 95-49-8
EINECS: 202-424-3
UN: 2238
ADR: 3,III